Få mere at vide
4,4'-dibromoctafluorbiphenyl i methyl-tert.butylether 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12966033 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12966033 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12966033 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Emballage Ampul
CAS 10386-84-2
Molekylær formel C12Br2F8
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00000310
InChI nøgle YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
IUPAC navn 4,4'-dibrom-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluor-1,1'-biphenyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 455.93
PubChem CID 82600
Mængde 1 mL