Få mere at vide
4,4'-dibrombiphenyl i ethylacetat 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996023 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996023 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996023 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4prime-Dibromobiphenyl (PBB 15)
Emballage Ampul
CAS 92-86-4
Molekylær formel C12H8Br2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00000101
InChI nøgle HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 1-brom-4-(4-bromphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Molekylvægt (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Mængde 1 mL