Få mere at vide
Metabolite 4,4'-Dibromobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12955304 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12955304 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12955304 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P817190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromobiphenyl
Emballage Ampoule(s)
CAS 92-86-4
Molekylær formel C12H8Br2
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00000101
InChI nøgle HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 312.00
PubChem CID 7110
Mængde 1 mL