missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-DDT i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12962644 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12962644 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12962644 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815960

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-DDT
Emballage Ampul(er)
CAS 50-29-3
Molekylær formel C14H9Cl5
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1-chlor-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-chlorphenyl)ethyl]benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 354.476
PubChem CID 3036
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:16130
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.