Få mere at vide
4,4'-DDE i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12982634 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12982634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-DDE
Emballage Ampul(er)
CAS 72-55-9
Molekylær formel C14H8Cl4
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00000837
InChI nøgle UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 1-chlor-4-[2,2-dichlor-1-(4-chlorphenyl)ethenyl]benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 318.02
PubChem CID 3035
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:16598