Få mere at vide
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. CM 10099
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
Emballage Ampul
CAS 140-66-9
Molekylær formel C14H22O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 206.329
PubChem CID 8814
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34445