Få mere at vide
Metabolite 3-Chloroaniline in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992424 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12992424 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12992424 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline
Emballage Ampoule(s)
CAS 108-42-9
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00007765
FN nummer 1648
InChI nøgle PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-chloroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 3-chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.