Få mere at vide
3-Chloroaniline in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12982424 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12982424 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12982424 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline
Emballage Ampoule(s)
CAS 108-42-9
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00007765
FN nummer 1648
InChI nøgle PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-chloroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 127.57
PubChem CID 7932
Mængde 10 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 3-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.