Få mere at vide
3,5-dichlorbenzoesyre i methyl-tert.butylether 1000 g/μml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916053 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12916053 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916053 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F114621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoic acid
Emballage Ampul
CAS 51-36-5
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 3,5-dichlorbenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 191.007
PubChem CID 5811
Mængde 1 mL