Få mere at vide
3,5-dichlorbenzoesyre-methylester i methyl-tert.butylether 1000 g/μml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926053 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926053 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12926053 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F114631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 
Emballage Ampul
CAS 2905-67-1
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00032710
InChI nøgle BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC navn methyl-3,5-dichlorbenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Mængde 1 mL