Få mere at vide
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12987093 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12987093 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12987093 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P884190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Emballage Ampoule
CAS 2905-67-1
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00032710
InChI nøgle BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Type Mass Spectrometry Standard
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Element 3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl 3,5-dichlorobenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Mængde 1 mL