Få mere at vide
2-nitrotoluen i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12942694 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12942694 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12942694 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P835020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrotoluene
Emballage Ampul(er)
CAS 88-72-2
Molekylær formel C7H7NO2
Koncentration 10mu;g/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-2-nitrobenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 137.138
PubChem CID 6944
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:33098
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 2-Nitrotoluene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i