Få mere at vide
2-fluorphenol i methanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996093 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996093 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996093 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F116591
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenol
Emballage Ampul
CAS 367-12-4
Molekylær formel C6H5FO
Koncentration 2000 μg/mL
MDL nummer MFCD00002155
InChI nøgle HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=CC=CC=C1F
IUPAC navn 2-fluorphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Mængde 1 mL