Få mere at vide
Metabolite 2-Fluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946783 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946783 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12946783 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P826520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenol
Emballage Ampoule(s)
CAS 367-12-4
Molekylær formel C6H5FO
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00002155
InChI nøgle HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=CC=C1F
IUPAC navn 2-fluorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Mængde 1 mL