Få mere at vide
2-fluorbiphenyl i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12906783 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12906783 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12906783 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P826440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl
Emballage Ampul(er)
CAS 321-60-8
Molekylær formel C12H9F
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00000317
InChI nøgle KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-fluor-1,1'-biphenyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Mængde 1 mL