Få mere at vide
Metabolite 2-Chloronaphthalene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12942464 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12942464 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12942464 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P811590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloronaphthalene
Emballage Ampoule(s)
CAS 91-58-7
Molekylær formel C10H7Cl
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
IUPAC navn 2-chloronaphthalene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 162.616
PubChem CID 7056
Mængde 10 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 2-Chloronaphthalene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.