Få mere at vide
2-chlorbenzoesyre i vand 1104 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12986143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12986143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F128991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoic acid
Emballage Ampul
CAS 118-91-2
Molekylær formel C7H5ClO2
Koncentration 1104 μg/mL
InChI nøgle IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
IUPAC navn 2-chlorbenzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 156.565
PubChem CID 8374
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:30793