Få mere at vide
2-chloranilin i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12942424 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12942424 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12942424 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroaniline
Emballage Ampul(er)
CAS 95-51-2
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
IUPAC navn 2-chloranilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7240
Mængde 10 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 2-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.