Få mere at vide
2,6-dibromphenol i ethanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12936153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12936153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F131341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dibromophenol
Emballage Ampul
CAS 608-33-3
Molekylær formel C6H4Br2O
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00002152
InChI nøgle SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=C(Br)C=CC=C1Br
IUPAC navn 2,6-dibromphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 251.91
PubChem CID 11847
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:19391
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • standard solution 2,6-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,6-dibromophenol