Få mere at vide
2,4-dichlorphenyleddikesyre i methyl-tert.butylether 100 g/μml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946033 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946033 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12946033 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Emballage Ampul
CAS 19719-28-9
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorphenyl)eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Mængde 1 mL