Få mere at vide
2,4-dichlorphenyleddikesyremethylester i methyl-tert.butylether 100 g/μml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956033 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12956033 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956033 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113771
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyl ester
Emballage Ampul
CAS 19719-28-9
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorphenyl)eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.