Learn More
2,4-Dichlorophenol in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12945404 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit Quantity Conditionnement
12945404 1 mL 1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12945404 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P819040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Spécification
Packaging Ampoule(s)
CAS 120-83-2
Molecular Formula C6H4Cl2O
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00002169
UN Number 1230
InChI Key HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC Name 2,4-dichlorophenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 163.00
PubChem CID 8449
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:16738
Chemical Name or Material 2,4-Dichlorophenol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution 2,4-dichlorophenol 100ug/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H370-Causes damage to organs.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.