Få mere at vide
2,4-dibromphenol i ethanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12926153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F131331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromophenol
Emballage Ampul
CAS 615-58-7
Molekylær formel C6H4Br2O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
IUPAC navn 2,4-dibromphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34238
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • standard solution 2,4-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,4-dibromophenol