Få mere at vide
2,4-diaminotoluen i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933034 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12933034 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12933034 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P872790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminotoluene
Emballage Ampul
CAS 95-80-7
Fysisk form Væske
Molekylær formel C7H10N2
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00007804
InChI nøgle VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=CC=C(N)C=C1N
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,3-diamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 7261
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:34237