Få mere at vide
Metabolite 2,4'-DDE in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952634 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12952634 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12952634 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4'-DDE
Emballage Ampoule(s)
CAS 3424-82-6
Molekylær formel C14H8Cl4
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C(Cl)Cl)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 318.018
PubChem CID 246598
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34211