Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol i Ethanol 1,148 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12984555 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12984555 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12984555 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F109891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol
Emballage Ampul
CAS 118-79-6
Molekylær formel C6H3Br3O
Koncentration 1148 μg/mL
MDL nummer MFCD00002150
InChI nøgle BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC navn 2,4,6-tribromphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:47696