Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tribromophenol |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 118-79-6 |
| Molekylær formel | C6H3Br3O |
| Koncentration | 1148 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00002150 |
| InChI nøgle | BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC navn | 2,4,6-tribromphenol |
| Vis mere |