Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol i Ethanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12956153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F131361
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol
Emballage Ampul
CAS 118-79-6
Molekylær formel C6H3Br3O
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00002150
InChI nøgle BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC navn 2,4,6-tribromphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:47696