Learn More
2,4,6-Tribromophenol in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Product Code. 12920254 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Unit Size:
10mL
Product Code. Quantity Unit Size
12920254 10 mL 10mL
1 options
Product Code. 12920254 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P855250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spezifikation
Packaging Ampoule
CAS 118-79-6
Physical Form Liquid
Molecular Formula C6H3Br3O
Concentration 10 μg/mL
MDL Number MFCD00002150
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Quantity 10 mL
ChEBI CHEBI:47696
Chemical Name or Material 2,4,6-Tribromophenol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.