Få mere at vide
2,4,6-Tribromophenol in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12920254 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12920254 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12920254 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P855250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol
Emballage Ampoule
CAS 118-79-6
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C6H3Br3O
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00002150
InChI nøgle BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC navn 2,4,6-tribromophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:47696