Få mere at vide
2,4,5,6-tetrachlor-m-xylen i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12980154 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12980154 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12980154 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P853470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
Emballage Ampul
CAS 877-09-8
Fysisk form Væske
Molekylær formel C8H6Cl4
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl
IUPAC navn 1,2,3,5-tetrachlor-4,6-dimethylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 243.936
PubChem CID 70139
Mængde 1 mL