Få mere at vide
2.3-Dibromopropionic acid in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2.3-Dibromopropionic acid |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 600-05-5 |
| Molekylær formel | C3H4Br2O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00004212 |
| InChI nøgle | ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | OC(=O)C(Br)CBr |
| IUPAC navn | 2,3-dibromopropanoic acid |
| Vis mere |