Få mere at vide
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903024 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12903024 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12903024 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P872650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trichloropheno
Emballage Ampoule
CAS 933-75-5
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C6H3Cl3O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC navn 2,3,6-trichlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol (2-propanol)
Molekylvægt (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Mængde 5 mL