Få mere at vide
2,3,6-Trichlorphenol i Ethanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12946153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F131351
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,6-Trichlorophenol
Emballage Ampul
CAS 933-75-5
Molekylær formel C6H3Cl3O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC navn 2,3,6-trichlorphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Mængde 1 mL