Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrachlorophenol in Isopropanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933014 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12933014 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12933014 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P872580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Emballage Ampoule
CAS 935-95-5
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C6H2Cl4O
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle KEWNKZNZRIAIAK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol (2-propanol)
Molekylvægt (g/mol) 231.881
PubChem CID 13636
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:52048