Få mere at vide
1-chlor-2-fluorbenzen i methanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956003 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956003 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956003 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F112951
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-fluorobenzene
Emballage Ampul
CAS 348-51-6
Molekylær formel C6H4ClF
Koncentration 2000 μg/mL
MDL nummer MFCD00000533
InChI nøgle ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn 1-chlor-2-fluorbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Mængde 1 mL