Få mere at vide
Metabolite 1-Chloro-2-fluorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12972454 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12972454 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12972454 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P811440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl-vinylether
Emballage Ampoule(s)
CAS 348-51-6
Molekylær formel C6H4ClF
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00000533
InChI nøgle ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-fluorobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Mængde 1 mL