Få mere at vide
Metabolite 1-Chloro-2-fluorobenzene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12962454 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12962454 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12962454 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P811430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl-vinylether
Emballage Ampoule(s)
CAS 348-51-6
Molekylær formel C6H4ClF
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00000533
InChI nøgle ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-fluorobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Mængde 10 mL