Få mere at vide
1,3-dimethyl-2-nitrobenzen i methyl-tert.butylether 250 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986013 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12986013 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12986013 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene
Emballage Ampul
CAS 81-20-9
Molekylær formel C8H9NO2
Koncentration 250μ g/ml
InChI nøgle HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,3-dimethyl-2-nitrobenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 151.165
PubChem CID 6672
Mængde 1 mL