Få mere at vide
1,3,5-Trichlorobenzene in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12920284 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12920284 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12920284 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P855730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trichlorobenzene
Emballage Ampoule
CAS 108-70-3
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C6H3Cl3
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00000585
FN nummer 1230
InChI nøgle XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL ClC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 1,3,5-trichlorobenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 181.44
PubChem CID 7950
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:49916
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 1,3,5-Trichlorobenzene 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i