Få mere at vide
Metabolite 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea in Acetone 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12902624 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12902624 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12902624 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P815410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea
Emballage Ampoule(s)
CAS 3567-62-2
Molekylær formel C8H8Cl2N2O
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00088374
InChI nøgle IDQHRQQSSQDLTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC navn 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methylurea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 219.07
PubChem CID 19113
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:83466
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea 10 ug/ml in acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i