Få mere at vide
1,2-dichlorethan D4 i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12925384 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12925384 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12925384 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P818640
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane D4
Emballage Ampul(er)
CAS 17060-07-0
Molekylær formel C2H4Cl2
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
SMIL C(CCl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetradeuterioethan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 102.978
PubChem CID 12197860
Mængde 1 mL