Få mere at vide
1,2,3-trimethylbenzen i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12950334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Mængde unitSize
12950334 1 mL 1ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12950334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trimethylbenzene
Emballage Ampul
CAS 526-73-8, 95-63-6
Fysisk form Væske
Molekylær formel C9H12
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1230
InChI nøgle FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)C
IUPAC navn 1,2,3-trimethylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 120.195
PubChem CID 10686
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34037
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution 1,2,3-Trimethylbenzene 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.