Få mere at vide
1,2,3-trichlorpropan i methyl-tert.butylether 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3-Trichloropropane |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 96-18-4 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C3H5Cl3 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| MDL nummer | MFCD00000946 |
| InChI nøgle | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organisk enkeltkomponent standardløsning |
| SMIL | ClCC(Cl)CCl |
| Vis mere |