Få mere at vide
1,2,3-trichlorpropan i methyl-tert.butylether 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900314 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12900314 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12900314 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P856300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Trichloropropane
Emballage Ampul
CAS 96-18-4
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H5Cl3
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00000946
InChI nøgle CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL ClCC(Cl)CCl
IUPAC navn 1,2,3-trichlorpropan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:34036