missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,5-tetrachlorbenzen i cyclohexan 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12922994 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12922994 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12922994 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P872150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
Emballage Ampul
CAS 634-90-2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H2Cl4
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00000543
FN nummer 1145
InChI nøgle QZYNWJQFTJXIRN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC navn 1,2,3,5-tetrachlorbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 215.88
PubChem CID 12468
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:36696
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 10ug/ml in cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.