Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 79-34-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C2H2Cl4 |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| FN nummer | 1230 |
| InChI nøgle | QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organisk enkeltkomponent standardløsning |
| SMIL | C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Standard solution 1,1,2,2-Tetrachloroethane 10ug/ml in methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i