Få mere at vide
Invitrogen™ Metabolic Activity Dead Cell Apoptosis Kit med C12 Resazurin, Annexin V APC og SYTOX™ Grøn, til flowcytometri
Artikelnummer. 10532703
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10532703 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10532703 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V35114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9040.00 DKK
    7593.60 DKK / 1 sæt
    Spare 1446.40 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Vybrant™ Apoptosis Assay Kit #10 - allophycocyanin annexin V/C 12-resazurin/SYTOX™ Green - 50 assays
Dette flowcytometriprodukt giver et trefarvet fluorescensassay, der adskiller levende, apoptotiske og sene apoptotiske celler fra hinanden. Disse populationer kan let skelnes ved hjælp af et flowcytometer, der har både 488 nm og 633 nm excitationskilder (en argon-ion-laser og en HeNe-laser) og følgende reagenser Annexin V til at detektere phosphatidylserin, C12-resazurin til cellemetabolisme og SYTOX™ Grøn nukleinsyrefarvning til kompromitterede membraner.
Se en valgvejledning for alle apoptoseanalyser til flowcytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Rør, Slide
Produkttype Dead Cell Apoptosis Kit
Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas med annexin V, APC-konjugat (250μ L), 1 hætteglas af SYTOX™ grøn plet (100μ L), 1 hætteglas C12 -resazurin (40μ g) og 1 hætteglas DMSO (1,5 ml).
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Flowcytometer laserlinjer 633/635, 488
Excitation/Emission C 12 -⁄Resazurin: 571 585, SYTOX™ grøn: 503 524, ⁄APC: ⁄650 660
Antal reaktioner 50 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje SYTOX
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Konjugeret APC, SYTOX Grøn, C12- resazurin
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer