missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

meta-Topolin Riboside, TRC

Artikelnummer. 30012530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012530 50 mg
30012023 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT54026550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 110505-76-5
Molekylær formel C17H19N5O5
Molekylvægt (g/mol) 373.36
Synonym N-[(3-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine, Meta-topolin riboside, meta-Topolin-9-riboside, N-(3-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(3-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine, 6-(3-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[(3-hydroxyphenyl)methylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(O)c4)ncnc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale meta-Topolin Riboside
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-2-1-3-10(24)4-9/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13+,14+,17-/m1/s1
Formel vægt 373.1386
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.