Få mere at vide
Meta-Topolin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495416 100 mg -
16441606 500 mg -
16400877 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112104
MedChemExpress Meta-Topolin (m-Topolin) is a highly active aromatic cytokinin.
Meta-Topolin (m-Topolin) is a highly active aromatic cytokinin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meta-Topolin
CAS 75737-38-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11N5O
Mængde 100 mg
Synonym m-Topolin
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (518.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=CC(CNC2=C3N=CNC3=NC=N2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 241.25
Formel vægt 241.25
Procent renhed 98.76%
Grad Research
Fysisk form Solid