Få mere at vide
meta-Phosphoric Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meta-Phosphoric Acid |
| pH | 2 (20°C, 33 g/L in H2O) |
| Smeltepunkt | 200°C to 250°C |
| Kogepunkt | 600°C/1013 hPa |
| Tæthed | 2.0 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Ungraded |